N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C/20mmHg
Dichte: 1.2394 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369717
CAS-Nummer: 22864-65-9