3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7063-1G
PC7063-5G
APOSPC7063-1GEA
42.9
CHF
APOSPC7063-1G
APOSPC7063-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C7H4F3NO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07375387 CAS-Nummer: 131747-62-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |