2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Melting Pt: 115…119 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781239
CAS-Nummer: 313545-34-5