Kalium(2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
PC7058-1G PC7058-5G
APOSPC7058-1GEA 114 CHF
APOSPC7058-1G APOSPC7058-5G
Kalium(2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₃BF₇K
MW: 269.9969 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781236
CAS-Nummer: 1150655-12-1