3-Fluorpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 97.5 CHF
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
3-Fluorpicolinsäure
3-Fluorpicolinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Melting Pt: 167…169 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114108
CAS-Nummer: 152126-31-3