3-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7044-1G
PC7044-5G
APOSPC7044-1GEA
40.1
CHF
APOSPC7044-1G
APOSPC7044-5G
3-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
3-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,9460 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03095355 CAS-Nummer: 762287-59-2 |