2-Fluor-5-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
PC7037-1G PC7037-5G PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA 31.4 CHF
APOSPC7037-1G APOSPC7037-5G APOSPC7037-10G
2-Fluor-5-formylpyridin 97%
2-Fluor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064049
CAS-Nummer: 677728-92-6