2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 156 CHF
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure 98%
2,3-Difluor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Melting Pt: 125…130 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095116
CAS-Nummer: 957061-21-1