2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7024-5G PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA 85.4 CHF
APOSPC7024-5G APOSPC7024-25G
2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
2,3-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07368234
CAS-Nummer: 170981-41-6