2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 342 CHF
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Chlor-6-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.3726 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09037968
CAS-Nummer: 851756-52-0