3-Fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dihydroxy(3-fluorphenyl)boran
, 3-Fluorbenzolboronsäure
, (3-Fluorphenyl)metaborsäure
APOSPC7016-25GEA
50.7
CHF
APOSPC7016-25G
APOSPC7016-5G
APOSPC7016-100G
3-Fluorphenylboronsäure 97%
3-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ MW: 139,92 g/mol Melting Pt: 211…221 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236042 CAS-Nummer: 768-35-4 EINECS: 476-720-8 |