3-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC7011-1G PC7011-5G
APOSPC7011-1GEA 83.6 CHF
APOSPC7011-1G APOSPC7011-5G
3-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure 98%
3-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BClF₂O₂
MW: 192,3556 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038753
CAS-Nummer: 1031226-45-5