2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 114 CHF
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Siedepunkt: 50…55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973760
CAS-Nummer: 102684-91-3