2-Amino-3-methylbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)aniline
PC6989-10G PC6989-1G PC6989-5G
APOSPC6989-10GEA 593 CHF
APOSPC6989-10G APOSPC6989-1G APOSPC6989-5G
2-Amino-3-methylbenzotrifluorid
2-Amino-3-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175,1500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701069
CAS-Nummer: 88301-98-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III