4-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-((3-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6987-1G
PC6987-25G
PC6987-5G
APOSPC6987-1GEA
158
CHF
APOSPC6987-1G
APOSPC6987-25G
APOSPC6987-5G
4-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ MW: 259,04 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09027204 CAS-Nummer: 874288-05-8 |