4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-((2-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6986-5G
APOSPC6986-5GEA 129 CHF
APOSPC6986-5G
4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259,0408 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09027205
CAS-Nummer: 874288-06-9