3-Chlor-2,6-difluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6983-5G
PC6983-1G
APOSPC6983-5GEA
87
CHF
APOSPC6983-5G
APOSPC6983-1G
3-Chlor-2,6-difluorbenzamid 97%
3-Chlor-2,6-difluorbenzamid
Formel:
C₇H₄ClF₂NO MW: 191,56 g/mol Melting Pt: 133…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631386 CAS-Nummer: 261762-41-8 |