3-Brom-2-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6975-5G PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA 34.8 CHF
APOSPC6975-5G APOSPC6975-25G
3-Brom-2-fluorbenzonitril
3-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Melting Pt: 37…39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657980
CAS-Nummer: 840481-82-5