Thallium(I)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 183 CHF
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Thallium(I)fluorid 99%
Thallium(I)fluorid
Formel: FTl
Siedepunkt: 655 °C
Melting Pt: 327 °C
Dichte: 8.23 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049607
CAS-Nummer: 7789-27-7
UN: 1707
ADR: 6.1,II