2-Brom-5-fluor-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 26.2 CHF
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Brom-5-fluor-3-methylpyridin
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Dichte: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835355
CAS-Nummer: 38186-85-5