4-Fluor-2-methylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 52.2 CHF
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure 98%
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
Melting Pt: 191…196 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093072
CAS-Nummer: 139911-29-8