3-Fluor-4-formylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
PC6911-100G
PC6911-25G
PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA
710
CHF
APOSPC6911-100G
APOSPC6911-25G
APOSPC6911-5G
3-Fluor-4-formylphenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ MW: 167,93 g/mol Melting Pt: 240 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02093051 CAS-Nummer: 248270-25-9 |