Tetrafluorterephthalonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Perfluoroterephthalonitrile
PC6910-25G PC6910-100G PC6910-5G
APOSPC6910-25GEA 66.2 CHF
APOSPC6910-25G APOSPC6910-100G APOSPC6910-5G
Tetrafluorterephthalonitril 98%
Tetrafluorterephthalonitril
Formel: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Melting Pt: 197…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001776
CAS-Nummer: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III