6-Fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6908-5G
APOSPC6908-5GEA 0 CHF
APOSPC6908-5G
6-Fluorchinolin
6-Fluoroquinoline
Formel: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Siedepunkt: 124 °C/30mmHg
Dichte: 1.209 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01685512
CAS-Nummer: 396-30-5