2,3,5-Trifluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6903-5G
PC6903-10G
PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA
92.3
CHF
APOSPC6903-5G
APOSPC6903-10G
APOSPC6903-1G
2,3,5-Trifluorbenzoesäure 98%
2,3,5-Trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₃O₂ MW: 176.09 g/mol Melting Pt: 108…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061200 CAS-Nummer: 654-87-5 |