Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6894-1G PC6894-5G
APOSPC6894-1GEA 200 CHF
APOSPC6894-1G APOSPC6894-5G
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Tetrafluorosuccinyl chloride
Formel: C₄Cl₂F₄O₂
MW: 226.94 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013653
CAS-Nummer: 356-15-0
UN: 3265
ADR: 8 III