Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)propanoate
PC6886-1G PC6886-5G
APOSPC6886-1GEA 244 CHF
APOSPC6886-1G APOSPC6886-5G
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate
Formel: C₁₀H₈F₃NO₃
MW: 247,18 g/mol
Melting Pt: 60…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862654
CAS-Nummer: 386704-15-0