2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC6878-1G PC6878-25G PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA 36.7 CHF
APOSPC6878-1G APOSPC6878-25G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
MW: 267,923 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12911576
CAS-Nummer: 1184918-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III