2-Brom-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6871-25G PC6871-5G
APOSPC6871-25GEA 136 CHF
APOSPC6871-25G APOSPC6871-5G
2-Brom-3-fluorbenzaldehyd 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782044
CAS-Nummer: 891180-59-9