2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6866E-25G
PC6866E-5G
APOSPC6866E-25GEA
219
CHF
APOSPC6866E-25G
APOSPC6866E-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid
Formel:
C₃H₂F₄O₂ MW: 146,04 g/mol Siedepunkt: 133…134 °C Dichte: 1.563 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054686 CAS-Nummer: 756-09-2 EINECS: 212-049-7 UN: 3265 ADR: 8,III |