4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 76.6 CHF
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Melting Pt: 174…179 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01091005
CAS-Nummer: 149105-11-3