4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 17.6 CHF
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Melting Pt: 146…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798381
CAS-Nummer: 1513-45-7