Tetrafluorphthalsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6840-100G PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA 176 CHF
APOSPC6840-100G APOSPC6840-500G
Tetrafluorphthalsäure 98%
Tetrafluorphthalsäure
Formel: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,1 g/mol
Melting Pt: 152…154 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002407
CAS-Nummer: 652-03-9
EINECS: 211-483-4