2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 280 CHF
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Formel: C₆H₂F₄O
MW: 166,07 g/mol
Siedepunkt: 140…143 °C
Melting Pt: 33…39 °C
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III