1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene, 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-nitrobenzene
PC6809-5G PC6809-1G PC6809-25G
APOSPC6809-5GEA 61.2 CHF
APOSPC6809-5G APOSPC6809-1G APOSPC6809-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol 99%
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol
Formel: C₆HF₄NO₂
MW: 195,07 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/24mmHg
Dichte: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014686
CAS-Nummer: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8