Tetrafluorisophthalonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
PC6797-1G
PC6797-25G
PC6797-5G
APOSPC6797-1GEA
26.2
CHF
APOSPC6797-1G
APOSPC6797-25G
APOSPC6797-5G
Tetrafluorisophthalonitril 98%
Tetrafluorisophthalonitril
Formel:
C₈F₄N₂ MW: 200,1 g/mol Melting Pt: 76…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013290 CAS-Nummer: 2377-81-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |