Tetrafluorhydrochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluorobenzene-1,4-diol
PC6790-1G PC6790-25G PC6790-5G
APOSPC6790-1GEA 52.2 CHF
APOSPC6790-1G APOSPC6790-25G APOSPC6790-5G
Tetrafluorhydrochinon 95%
Tetrafluorhydrochinon
Formel: C₆H₂F₄O₂
MW: 182,07 g/mol
Melting Pt: 168…174 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002340
CAS-Nummer: 771-63-1
EINECS: 212-237-9