(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 731 CHF
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol 98%
(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol
Formel: HF₂CCF₂OC₆H₅
MW: 194,13 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C
Dichte: 1.275 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042102
CAS-Nummer: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
UN: 1993
ADR: 3,III