3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 889 CHF
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzaldehyd 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O₂
Siedepunkt: 95…97 °C/9mmHg
Dichte: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 102,2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5