4-Fluor-L-phenylalanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(4-F)-OH
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 26.2 CHF
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluor-L-phenylalanin 98%
4-Fluor-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Melting Pt: 247…249 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063064
CAS-Nummer: 1132-68-9