3',4',5'-Trifluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC6755-5G
PC6755-100G
PC6755-25G
APOSPC6755-5GEA
26.2
CHF
APOSPC6755-5G
APOSPC6755-100G
APOSPC6755-25G
3',4',5'-Trifluoracetophenon 98%
3',4',5'-Trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₅F₃O MW: 174,12 g/mol Flash-Pt: >100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00083533 CAS-Nummer: 220141-73-1 |