2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 205 CHF
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butandiol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formel: C₄H₆F₄O₂
MW: 162,08 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C/13mmHg
Melting Pt: 80…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042375
CAS-Nummer: 425-61-6