4-Trifluormethoxythioanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl(4-(trifluoromethoxy)phenyl)sulphane, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphphide, 4-(Trifluoromethoxy)phenyl methyl sulphide
PC6743-5G PC6743-25G
APOSPC6743-5GEA 159 CHF
APOSPC6743-5G APOSPC6743-25G
4-Trifluormethoxythioanisol 98%
4-Trifluormethoxythioanisol
Formel: C₈H₇F₃OS
MW: 208,20 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C/18mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320776
CAS-Nummer: 2546-45-4