2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 29.7 CHF
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Melting Pt: 132…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792415
CAS-Nummer: 39226-97-6