2,4-Dibrom-6-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-fluoro-4-hydroxybenzene
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 227 CHF
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibrom-6-fluorphenol 97%
2,4-Dibrom-6-fluorphenol
Formel: C₆H₃Br₂FO
Melting Pt: 35…37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042233
CAS-Nummer: 576-86-3