1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1H,1H-Perfluorohexylamine
PC6703-1G PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA 446 CHF
APOSPC6703-1G APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Formel: C₆H₄F₁₁N
MW: 299,09 g/mol
Siedepunkt: 107 °C/740mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025929
CAS-Nummer: 355-34-0
UN: 2735
ADR: 8,III