4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 45.3 CHF
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on 97%
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-on
Formel: C₃H₃FO₃
Siedepunkt: 212 °C
Melting Pt: 28…23 °C
Flash-Pt: 102 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06247543
CAS-Nummer: 114435-02-8