2,3,4-Trifluoriodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2,3-Trifluoro-4-iodobenzene
PC6691-100G
PC6691-25G
PC6691-5G
APOSPC6691-100GEA
34.8
CHF
APOSPC6691-100G
APOSPC6691-25G
APOSPC6691-5G
2,3,4-Trifluoriodbenzol
2,3,4-Trifluoriodbenzol
Formel:
C₆H₂F₃I MW: 257,9798 g/mol Flash-Pt: 68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788551 CAS-Nummer: 459424-72-7 |