Perfluoroazelaic acid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Perfluorononane-1,9-dioic acid
PC6656-5G PC6656-1G
APOSPC6656-5GEA 122 CHF
APOSPC6656-5G APOSPC6656-1G
Perfluoroazelaic acid, technische Qualität
Perfluoroazelaic acid
Formel: HO₂C(CF₂)₇CO₂H
Siedepunkt: 215 °C/60mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153274
CAS-Nummer: 23453-64-7
UN: 3261
ADR: 8,II