2,2-Difluor-4-pentensäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 87 CHF
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
2,2-Difluor-4-pentensäure
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Formel: C₅H₆F₂O₂
MW: 136.1 g/mol
Siedepunkt: 73 °C/11mmHg
Flash-Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800642
CAS-Nummer: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8 II